Learn More
Invitrogen™ MANT-GDP (2'-(or-3')-O-(N-Methylanthraniloyl) Guanosine 5'-Diphosphate, Disodium Salt)
Produce análogos de nucleótidos que causan poca perturbación de las interacciones nucleótidos-proteínas
Marca: Invitrogen™ M12414
577.85 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21664" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
El análogo nucleótido MANT GDP se modifica en la fracción de la ribosa. La madurez compacta del fluoróforo de MANT y su posición de fijación resulta en análogos de nucleótidos que inducen una perturbación mínima de las interacciones nucleótido-proteínicas. Debido a que la fluorescencia de MANT es sensible al ambiente del fluoróforo, las interacciones nucleótido-proteínicas se pueden detectar directamente. Los nucleótidos MANT son valiosas sondas de la estructura y actividad enzimática de las proteínas de unión a nucleótidos.
Descubrimiento y desarrollo de fármacos, ensayos de actividad de enzimas y proteínas, actividad de fosfatasa, biología de fosfatasa, proteínas, expresión, aislamiento y análisis, identificación y validación de objetivos y derivaciones
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
Especificaciones
MANT-GDP | |
Marcaje químico, marcaje directo | |
5 mM | |
400 µl |
Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz. | |
Hielo húmedo | |
MANT (N-Methylanthraniloyl) |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.