Learn More
Invitrogen™ Low Density Lipoprotein From Human Plasma, Acetylated, Alexa Fluor™ 488 Conjugate (Alexa Fluor™ 488 AcLDL)
Apoproteína acetilada (AC) usada para el estudio de tipos de células que expresan receptores específicos para esta versión acetilada, es decir, las células microglía y endoteliales
Marca: Invitrogen™ L23380
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
Descripción
La lipoproteína de baja densidad (LDL) humana es un gran complejo proteico (aproximadamente 500.000 Da) que se une a un receptor específico en la superficie de las células de vertebrados y aporta colesterol a través de endocitosis mediada por receptores; nuestros complejos de LDL marcada son herramientas útiles para el estudio de este fenómeno. Los experimentos que se realizan para estudiar la LDL se suelen hacer añadiendo LDL marcada con fluorescencia a las células cultivadas y analizándolas mediante microscopía o citometría de flujo. La LDL marcada con fluorescencia también se puede inyectar en animales de experimentación y la distribución de la etiqueta puede analizarse después del periodo especificado.
- Etiqueta (Ex/EM): Alexa Fluor488 (495/519)
- Acetilado: Sí
- Cantidad: 200 μl (1,0 mg/ml)
- Los productos de LDL y AcLDL a partir de plasma humano fresco se preparan aproximadamente cada dos meses y están disponibles de forma continua
- La LDL que contiene una apoproteína sin modificar se utiliza para estudiar el suministro y la internalización de colesterol normal: Si los residuos de lisina de la apoproteína de LDL han sido acetilados, el complejo de LDL no se une con el receptor de LDL, sino que es absorbido por las células microglía y endoteliales que poseen receptores «eliminadores» específicos de esa forma modificada
- Entre algunas de las muchas aplicaciones de los complejos de LDL marcada, incluyen las siguientes: Recuento de los receptores de LDL de la superficie celular y análisis de su movimiento y agrupación tras la internalización; cuantificación de la actividad de los receptores de LDL en los fibroblastos (sustituyendo el ensayo de LDL marcada radioactivamente); investigación de la expresión de LDL e identificación de las deficiencias de receptores de LDL en distintas líneas de células
Análisis celular, ciclo celular, estructura celular, viabilidad celular, proliferación y función, endocitosis, exocitosis y fagocitosis, lisosomas, vacuolas
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
Especificaciones
1 mg⁄ml | |
Fluorescencia | |
Colorantes Alexa Fluor | |
Alexa Fluor™ |
Almacenar en el refrigerador (2–8 °C) y proteger de la luz. | |
Suplemento | |
Líquido | |
Hielo húmedo |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.