Learn More
Invitrogen™ HCS LipidTOX™ Green Phospholipidosis Detection Reagent (1000X), for cellular imaging
Fácilmente detectado por microscopía de fluorescencia
Marca: Invitrogen™ H34350
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
El reactivo de detección de fosfolipidosis HCS LipidTOX Green se desarrolló para caracterizar los efectos secundarios potencialmente tóxicos de compuestos sobre el metabolismo lipídico en líneas celulares de mamíferos. Este reactivo se detecta fácilmente mediante microscopía de fluorescencia o un lector de HCS equipado con filtros que pueden detectar un máximo de excitación/emisión de aproximadamente 495/525 nm. Los reactivos de detección de la fosfolipidosis LipidTOX no afectan al crecimiento normal de las células, y la tinción observada después de la incubación en células vivas se mantiene después de la fijación del formaldehído. Esta sonda es compatible con las tinciones de lípidos neutros HCS LipidTOX.
Análisis celular, adquisición de imágenes celulares, detección de alto contenido (HCS)
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz. | |
Instrumentos de alto contenido | |
Otras etiquetas o colorantes | |
LipidTOX™ |
Fluorescente | |
Reactivo de detección de fosfolipidosis | |
Placa de 96 pocillos | |
Temperatura ambiente |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.