Learn More
Invitrogen™ LI Silver (LIS) Enhancement Kit
Sistema de mejora de plata práctico y no sensible a la luz para utilizar con reactivos de oro coloidal y NANOGOLD
Marca: Invitrogen™ L24919
Detalles adicionales : Peso : 0.00450kg
Descripción
Las partículas de oro en presencia de iones de plata (I) y un agente reductor actúan como catalizadores para reducir los iones de plata (I) a plata metálica. La plata metálica se deposita en el oro, lo que amplia las partículas a entre 30 y 100 nm de diámetro. Los tejidos o blots teñidos con oro coloidal se “desarrollan” mediante este procedimiento autometalográfico para dar una tinción negra que puede verse en el microscopio óptico.
El kit de mejora de plata de litio está preparado para realizar sondas moleculares por Nanoprobes, Inc.
Electroforesis en gel D, electroforesis en gel de proteínas, tinción y obtención de imágenes de geles de proteínas, análisis, aislamiento y expresión de proteínas, Western Blotting
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Almacenar en el refrigerador (2–8 °C) y proteger de la luz. | |
Kit de mejora de LIS | |
NANOGOLD™, FluoroNanogold™, plata, oro coloidal | |
Temperatura ambiente |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.