Learn More
Invitrogen™ InSpeck™ Green (505/515) Microscope Image Intensity Calibration Kit, 6 μm
Las microesferas tienen diámetros cercanos a los de muchas células teñidas, proporcionando a los microscopistas de fluorescencia con referencias de intensidad para generar curvas de calibración y evaluar el rendimiento del instrumento
Marca: Invitrogen™ I14785
245.34 EUR hasta el 2024-09-28
Use el código promocional "21626" para aplicar la oferta.
Alertas:
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21626
Descripción
- La suspensión acuosa de microesferas puede aplicarse directamente a la muestra para calibrar las intensidades de fluorescencia, o pueden montarse por separado en un pocillo adyacente o en otro portaobjetos
Análisis celular, ciclo celular, viabilidad, proliferación y función celular, adquisición de imágenes celulares, inmunofluorescencia (IF)
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Kit de calibración de intensidad de imagen del microscopio | |
Calibración de intensidad de imagen del microscopio | |
Gránulos de suspensión | |
Almacenar en el refrigerador (de 2 °C a 8 °C) y proteger de la luz. | |
Temperatura ambiente |
InSpeck™ | |
Verde | |
6 μm | |
1 kit |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.