Learn More
Invitrogen™ SlowFade™ Gold Antifade Mountant with DAPI
Protege los colorantes fluorescentes de la decoloración (fotoblanqueo) durante los experimentos de microscopía de fluorescencia
73.25€ - 337.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Se recomienda el almacenamiento a temperatura ambiente, pero también se puede almacenar congelado (entre -5 y -30 °C). Proteja el producto de la luz. |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Microscope |
Línea de productos | SlowFade™ |
Tipo de producto | Montaje antidecoloración |
Tipo de solución | Solución antidecoloración |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11520686
|
Invitrogen™
S36939 |
5 x 2 mL |
337.00€
10 ml |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15457351
|
Invitrogen™
S36942 |
2 mL |
73.25€
2 ml |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11510686
|
Invitrogen™
S36938 |
10 mL |
311.00€
10 ml |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Un medio de montaje líquido a base de glicerol aplicado directamente a muestras de células o tejidos etiquetadas con fluorescencia en portaobjetos de microscopio, el medio de montaje Antifade Gold SlowFade no requiere ninguna mezcla ni curado, lo que lo hace ideal para la visualización inmediata de la muestra. Listo para usar: simplemente vierta una gota en la muestra, añada un cubreobjetos y obtenga la imagen. Para una mejor protección contra la decoloración de proteínas y colorantes fluorescentes, se recomienda emplear el medio de montaje antidecoloración SlowFade™ Diamond. Disponible con o sin tinción nuclear DAPI.
- Protege los colorantes de la decoloración durante la adquisición de imágenes
- Líquido listo para usar, ideal para la visualización inmediata de la muestra.
- Las muestras montadas son estables durante semanas
- Mantiene la fuerza de la señal (apenas se produce supresión)
- Ideal para colorantes Alexa Fluor™
- Protección contra la fotodecoloración sin supresión
- Visualización inmediata con máxima protección de señal
- Resolución mejorada en secciones gruesas
No se recomienda para el montaje de muestras que contienen proteínas fluorescentes, como GFP.
Análisis celular, adquisición de imágenes celulares, inmunofluorescencia (IF), tinción de contraste de inmunofluorescencia, montaje y prevención de decoloración
Información de órdenes
Condición de envío:Temperatura ambiente
Especificaciones
Se recomienda el almacenamiento a temperatura ambiente, pero también se puede almacenar congelado (entre -5 y -30 °C). Proteja el producto de la luz. | |
SlowFade™ | |
Solución antidecoloración | |
DAPI | |
Liquid |
Microscope | |
Montaje antidecoloración | |
Embalaje sostenible menos peligroso | |
Temperatura ambiente |
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.