Learn More
Invitrogen™ HybriSlip™ Hybridization Cover, 40 mm x 22 mm, RNase free
Diseñado específicamente para hibridación in situ
Marca: Invitrogen™ H18201
213.56 EUR hasta el 2024-06-28
Use el código promocional "21649" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.00450kg
Descripción
- No requiere preparación prolongada o procedimientos de bloqueo para prevenir atrapamiento o unión de la sonda
- Resistente al calor y no se curva, incluso a altas temperaturas
- Adecuado para pasos de desnaturalización o incubaciones de PCR in situ
Análisis celular, imágenes celulares, hibridación cromogénica in situ, hibridación in situ de fluorescencia, hibridación in situ (ISH)
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Cubierta de hibridación | |
40 x 22 mm | |
Temperatura ambiente |
HybriSlip™ | |
Almacenar a temperatura ambiente. |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos. El proceso de PCR está cubierto por patentes propiedad de Hoffmann-LaRoche, Inc. La compra de estos productos no otorga una licencia bajo estas patentes.