Learn More
Invitrogen™ Fluorescein - NIST-Traceable Standard - Nominal concentration 50μM - Special Packaging
Adecuado para su uso en ensayos de actividad enzimática, proteica y química de etiquetado
Marca: Invitrogen™ F36915
Detalles adicionales : Peso : 0.00525kg
Descripción
El patrón de fluoresceína con trazabilidad conforme al NIST se suministra como una solución calibrada de 50 μM de fluoresceína en un tampón de 100 mM de borato sódico, pH 9,5. En estas condiciones, la fluoresceína está completamente ionizada y, por tanto, está en su forma más fluorescente. Este patrón cumple los estrictos criterios establecidos por el National Institute of Standards and Technology (NIST, Instituto estadounidense de normas y tecnología) y es directamente trazable conforme al material de referencia del patrón 1932 (SRM 1932). El patrón fluorescente con trazabilidad conforme al NIST utilizarse para evaluar la variación diaria o entre experimentos en instrumentación basada en fluorescencia, así como para determinar el valor MESF (Molecules of Equivalent Soluble Fluorochrome, moléculas de fluorocromo soluble equivalente) para una solución experimental.
- Tipo de etiqueta: Colorantes clásicos
Análisis celular, ensayos de actividad enzimática y proteica, química de etiquetado, QC etiquetado y calibración, controles de ensayos de proteínas, estándares de referencia y accesorios, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Estándar de trazabilidad de fluoresceína | |
Almacenar en el refrigerador (de 2 °C a 8 °C) y proteger de la luz. | |
Temperatura ambiente |
Colorantes clásicos | |
5 x 1 mL |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.