Learn More
Invitrogen™ Fluorescein bis-(5-Carboxymethoxy-2-Nitrobenzyl) Ether, Dipotassium Salt (CMNB-Caged Fluorescein)
Incoloro y no fluorescente antes de la fotólisis
Marca: Invitrogen™ F7103
Detalles adicionales : Peso : 0.00525kg
Descripción
- Fotólisis flash del grupo de enjaulamiento con iluminación UV a 355 nm da por resultado en fluoresceína
Análisis celular, rastreo y seguimiento celular, adquisición de imágenes celulares, rastreo celular general, adquisición de imágenes in vivo, rastreo neuronal
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Temperatura ambiente | |
Membranas celulares y lípidos | |
C38H24K2N2O15 | |
Ultravioleta |
Microscopio de fluorescencia | |
Fluorescente | |
Sólido | |
Sal dipotásica |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.