Learn More
Invitrogen™ EGTA, Tetra(acetoxymethyl Ester) (EGTA, AM)
La permeabilidad celular significa ser cargado de forma pasiva en las células para generar EGTA intracelular
Marca: Invitrogen™ E1219
Detalles adicionales : Peso : 0.00525kg
Descripción
- Iintrínsecamente líquido o aceite a temperatura ambiente
Detección de calcio, análisis celular, viabilidad celular, proliferación y función, homeostasis iónica y señalización
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Almacenar en congelador entre -5 °C y -30 °C | |
AM EGTA | |
Quelante (no fluorescente) | |
Temperatura ambiente |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.