missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ DiSBAC2(3) (Bis-(1,3-Diethylthiobarbituric Acid)Trimethine Oxonol)

Sonda sensible al potencial de respuesta lenta

Marca:  Invitrogen™ B413

324.68 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.



Detalles adicionales : Peso : 0.00525kg

Código de producto. 11584187

  • 487.00€ / 100 miligramos
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

DiSBAC2(3) puede entrar en células despolarizadas donde se une a las proteínas intracelulares o a la membrana y muestra una mayor fluorescencia y un cambio espectral rojo. El aumento de la despolarización produce un flujo adicional del colorante aniónico y un aumento de la fluorescencia. Por el contrario, la hiperpolarización se indica mediante una disminución de la fluorescencia. Los cambios de fluorescencia dependientes del potencial generados por este bis-oxonol son típicamente ∽ 1 % por mV. Además, esta sonda tiene un máximo de excitación de 530 nm y un máximo de emisión de 560 nm. Los colorantes DiBAC se excluyen de las mitocondrias debido a su carga negativa general, haciéndolos superiores a las carbocianinas para medir los potenciales de la membrana plasmática. Tipo de indicador: Sondas de potencial de la membrana.

Información de órdenes

Condición de envío: Temperatura ambiente

Especificaciones

Especificaciones

Almacenar a temperatura ambiente y proteger de la luz.
DiSBAC2(3)
Sondas de potencial de membrana
Temperatura ambiente
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales

Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.