Learn More
Invitrogen™ Di-8-ANEPPS
Moléculas que fluorescen en respuesta a los cambios eléctricos potenciales en su entorno
Marca:  Invitrogen™ D3167
638.69 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.00525kg
Código de producto. 11550286
  • 958.00€ / 5 miligramos
En stock
para ver el stock
Descripción
Descripción
Los aumentos y disminuciones en el potencial de la membrana, conocidos como hiperpolarización y despolarización de la membrana, respectivamente, desempeñan un papel central en muchos procesos fisiológicos, incluyendo la propagación del impulso nervioso, la contracción muscular, la señalización celular y la sincronización del canal de iones. Las sondas potenciométricas son herramientas importantes para el estudio de estos procesos.
  • Sondas de respuesta rápida que operan por medio de cambios en su estructura electrónica, y consecuentemente en sus propiedades de fluorescencia, en respuesta al cambio en el campo eléctrico circundante
  • Su respuesta óptica es lo suficientemente rápida para detectar cambios potenciales transitorios (milisegundo) en células excitables, incluyendo neuronas individuales, células cardíacas y cerebros intactos
  • Sin embargo, la magnitud de su cambio de fluorescencia dependiente del potencial suele ser pequeña; las sondas de respuesta rápida muestran un 2-10 % de cambio de fluorescencia por 100 mV
  • Muestran un desplazamiento dependiente del potencial en sus espectros de excitación, permitiendo así la cuantificación del potencial de la membrana utilizando mediciones de la relación de excitación
  • La molécula zwitteriónica es menos susceptible a la internalización, permitiendo una observación extendida
  • Las Ex/Em máximas unidas a las membranas de fosfolípidos modelo son aproximadamente 465/635 nm (pero las propiedades espectrales dependen en gran medida del entorno)
  • No fluorescente hasta que se une a las membranas
  • Soluble en etanol, DMSO y DMF
  • El colorante se introduce en las células mediante la adición directa de la solución madre al medio de cultivo celular, mediante el etiquetado retrógrado
  • La membrana plasmática de la célula normalmente tiene un potencial transmembrana de aproximadamente -70 mV (negativo en el interior) como consecuencia de los gradientes de concentración de K+, Na+ y Cl- que se mantienen mediante procesos de transporte activos
  • Las sondas potenciométricas ofrecen un método indirecto de detección de translocaciones de estos iones
Análisis celular, metabolismo celular, estructura celular, viabilidad celular, proliferación y función, membranas (generales) y lípidos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
Naranja
Fluorescente
Colorante ANEP
Membranas celulares & lípidos
Almacenar a temperatura ambiente y proteger de la luz.
Microscopio de fluorescencia
Temperatura ambiente