Learn More
Invitrogen™ Cell Culture Contamination Detection Kit
Detecta e identifica contaminantes
Marca: Invitrogen™ C7028
468.35 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.00450kg
Descripción
El kit de detección de contaminación de cultivos celulares es un procedimiento simple y eficaz para la detección de cultivos de tejidos en busca de contaminación por microorganismos. El kit no solo detecta contaminantes, sino que también identifica el tipo de contaminante. Tres colorantes fluorescentes tiñen de forma distinta la levadura (y otros hongos), bacterias grampositivas y gramnegativas mediante la preparación de portaobjetos.
Bioproducción, análisis celular, cultivo celular, marcado y seguimiento celular, clínica, pruebas de control de calidad de contaminantes e impurezas, diagnóstico de enfermedades infecciosas, cultivo de células de mamíferos, seguimiento microbiano, diagnóstico molecular, detección de micoplasmas
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Almacenar en el congelador (de -5 a -30 °C) y proteger de la luz. | |
Mediciones | |
Microscopio de fluorescencia |
Fluorescente | |
Kit de detección de contaminación de cultivo celular | |
Temperatura ambiente |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.