Learn More
Invitrogen™ Calcium Green™-1, AM, cell permeant
Los indicadores de calcio etiquetados son moléculas que presentan un aumento de la fluorescencia al unirse a Ca2+.
497.00€ - 586.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz. |
---|---|
Método de detección | Fluorescente |
Para utilizar con (aplicación) | Viabilidad y proliferación celulares |
Para utilizar con (equipo) | Microscopio de fluorescencia |
Tipo de producto | Indicador de calcio |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11554257
|
Invitrogen™
C3011MP |
500 μg |
497.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11588936
|
Invitrogen™
C3012 |
10 x 50 μg |
586.00€
500 microgramos |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Se pueden utilizar en muchas investigaciones de señalización del calcio, incluida la medición de Ca2+ intracelular, tras la entrada y liberación de Ca2+ y la adquisición de imágenes de excitación multifotónica de Ca 2+ en tejidos vivos
- Las células se pueden cargar como éster AM de estos indicadores calcio mediante la adición del indicador disuelto directamente a las placas que contienen las células cultivadas.
- La señal de fluorescencia de estas células se mide generalmente mediante microscopía de fluorescencia, ensayos de microplacas de fluorescencia o citometría de flujo.
- Presentan un aumento de la fluorescencia al unirse a Ca2+ con poco cambio en la longitud de onda
- Estas sondas se excitan con luz visible y dado que la energía requerida para la excitación es baja, el potencial de fotodaño celular se reduce.
- Los instrumentos basados en láser de uso habitual (es decir, microscopios de escaneo láser confocal) son capaces de excitar eficientemente esos indicadores, y sus emisiones están en regiones del espectro donde los fondos de dispersión y autofluorescencia celular no suelen causar problemas
- Etiqueta (Ex/EM): Calcium Green; -1 (506/531nm)
- Aumento de la intensidad de fluorescencia al unirse Ca2+: aproximadamente 14 veces
Detección de calcio, análisis celular, viabilidad celular, proliferación y función, homeostasis iónica y señalización
Información de órdenes
Condición de envío:Temperatura ambiente
Especificaciones
Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz. | |
Viabilidad y proliferación celulares | |
Indicador de calcio | |
Calcium Green™ |
Fluorescente | |
Microscopio de fluorescencia | |
A base de colorantes fluorescentes | |
Temperatura ambiente |
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.