Learn More
Invitrogen™ Calceína, AM
Se puede utilizar para determinar la viabilidad celular en la mayoría de las células eucariotas
Marca: Invitrogen™ C3099
477.80 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21886" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.00454kg
Descripción
- En células vivas, la calceína AM no fluorescente se convierte en calceína con fluorescencia verde tras la hidrólisis del acetoximetil éster por parte de las esterasas intracelulares.
Adhesión celular, Análisis celular, recuento celular y viabilidad, recuento celular, viabilidad y crioconservación, cultivo celular, proliferación celular, seguimiento y seguimiento celular, viabilidad celular y citotoxicidad, viabilidad celular, proliferación y función, Imágenes celulares, ensayos toxicológicos celulares, quimiotaxis y migración celular, descubrimiento y desarrollo de fármacos, seguimiento celular general, detección de glutatión, Detección de alto contenido (HCS), inmunofluorescencia (IF), tinción y detección de inmunofluorescencia, homeostasis iónica y señalización, seguimiento microbiano, estrés nitrooxidativo, ensayos de ADME/Tox basados en objetivos, detección de iones de zinc y metales pesados
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Permeabilidad celular | |
Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz. | |
Microscopio de fluorescencia | |
Otras etiquetas o colorantes | |
494 nm | |
Compuestos de seguimiento celular, reactivos de etiquetado celular | |
Esterasa |
1 mg⁄ml | |
Rastreo celular, rastreador celular, Cell Tracker | |
Calcein, AM | |
517 nm | |
1 mL | |
Temperatura ambiente |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.