Learn More
Invitrogen™ CellTrace™ BODIPY™ TR Methyl Ester (Lipophilic Counterstain For GFP)
Se conserva después de la fijación de paraformaldehído
Marca: Invitrogen™ C34556
Detalles adicionales : Peso : 0.00525kg
Descripción
- Impregna fácilmente las membranas celulares y tiñe selectivamente las mitocondrias y los orgánulos endomembranosos como el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi, pero no parece localizarse en la membrana plasmática
Adhesión celular, análisis de células, proliferación celular, marcado y seguimiento de células, viabilidad celular, proliferación y función, ensayos de indicadores basados en células, adquisición de imágenes de células, ensayos de toxicología celular, quimiotaxis y migración celular, descubrimiento y desarrollo de fármacos, ensayos de actividad enzimática y proteica, proteína fluorescente (por ejemplo Ensayos de GFP), ensayos de proteínas fluorescentes (GFP), marcado de células general, detección de alto contenido (HCS), inmunofluorescencia (IF), tinción y detección de inmunofluorescencia, proteínas, expresión, aislamiento y análisis, ensayos de indicadores, ensayos de ADME/Tox basados en dianas
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz. | |
BODIPY™, CellTrace™ | |
Temperatura ambiente | |
Éster metílico TR |
Colorantes BODIPY | |
Compuestos de seguimiento celular, reactivos de etiquetado celular | |
Otras etiquetas o colorantes |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.