Learn More
Invitrogen™ BODIPY™ 581/591 C11 (sensor de peroxidación de lípidos)
Sensor de peroxidación lipídica
Marca:  Invitrogen™ D3861
200.01 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.00525kg
Código de producto. 10257152
  • 300.00€ / 1 miligramo
En stock
para ver el stock
Descripción
Descripción
El ácido undecanoico BODIPY™ 581/591 se puede utilizar para detectar especies reactivas de oxígeno (ROS) en células y membranas. La oxidación de la porción de butadienil poliinsaturada del colorante provoca un cambio de pico de emisión de fluorescencia de ∼ 590 nm a ∼ 510 nm. Recomendamos disolver en DMSO anhidro de alta calidad para lograr una concentración de stock de 1 a 10 mM. En estado reducido, el máximo de excitación y emisión del ácido undecanoico BODIPY™ 581/591 es 581/591 nm; después de la oxidación, la sonda cambia la excitación y la emisión a 488/510 nm.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
1 mg
581/591 nm
BODIPY™
Fluorescence
ROS