Learn More
Invitrogen™ Kit de determinación de ATP, 200-1000 ensayos
Basado en el requisito absoluto de luciferasas de ATP en la producción de luz
Marca: Invitrogen™ A22066
Detalles adicionales : Peso : 0.05000kg
Descripción
El kit de determinación de ATP Molecular Probes ofrece un práctico ensayo de bioluminiscencia para la determinación cuantitativa de ATP con luciferasa de luciérnaga recombinante y su sustrato D-luciferina. El ensayo se basa en el requisito absoluto de la luciferasa para ATP para producir luz (nivel máximo de emisión de aproximadamente 560 nm a pH 7,8). Este ensayo es extremadamente sensible. La mayoría de luminómetros pueden detectar hasta 0,1 picomoles de ATP existente o de ATP a medida que se forma en sistemas cinéticos. Esta sensibilidad ha permitido desarrollar numerosas aplicaciones para detectar la producción de ATP en varias reacciones enzimáticas, incluida ATPasa y nicotinamida adenina dinucleótido fosfato oxidasa (NADPH), así como para detectar contaminación bacteriana de bajo nivel en muestras como sangre, leche, orina, suelo y lodo. El ensayo de bioluminiscencia luciferina–luciferasa también se ha utilizado con éxito para estudiar los efectos de los antibióticos en poblaciones bacterianas, para determinar la proliferación celular y la citotoxicidad en células de mamíferos y de bacterias y para distinguir el potencial citocídico del citostático de fármacos anticancerosos en el crecimiento de células malignas.
- La luminiscencia se supervisa a aproximadamente 560 nm con un luminómetro
- Puede detectar hasta 0,1 picomoles de ATP existente o de ATP a medida que se forma en sistemas cinéticos
- La luciferasa y la luciferina se envasan por separado, lo que permite a los investigadores optimizar las condiciones para sus muestras e instrumentos
- Incluye suficiente reactivo para realizar 200 ensayos de ATP con volúmenes de muestras de 500 μl o 1 000 ensayos de ATP con volúmenes de muestras de 100 μl
Apoptosis, ensayos de toxicología bioquímica, análisis celular, cultivo celular, ciclo celular, metabolismo celular, proliferación celular, viabilidad y citotoxicidad celular, viabilidad, proliferación y función celulares, adquisición de imágenes celulares, descubrimiento y desarrollo de fármacos, cribado masivo de información (HCS), análisis de apoptosis multiparamétrico, análisis de células madre, etiquetado y detección de células madre, investigación de células madre, ensayos de ADME/Tox basados en objetivos
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
Especificaciones
Bioluminiscente, quimioluminiscente | |
Luminómetro (microplaca), luminómetro (basado en tubos), lector de microplacas | |
Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz. | |
D-Luciferina |
Tubos, placa de 96 pocillos | |
Kit de determinación de ATP | |
Hielo húmedo | |
Luciferina |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso diagnóstico o terapéutico en humanos ni en animales.