Learn More
Invitrogen™ 5-CFDA, AM (5-Carboxyfluorescein Diacetato, acetoximetil Ester)
Sustrato de esterasa que penetra en las células y que puede servir como sonda de viabilidad
Marca:  Invitrogen™ C1354
214.01 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.00525kg
Código de producto. 11534227
  • 321.00€ / 5 miligramos
En stock
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Mide tanto la actividad enzimática, que es necesaria para activar su fluorescencia, como la integridad célula-membrana, que es necesaria para la retención intracelular de su producto fluorescente
  • Éster AM electrónicamente neutro de CFDA puede ser cargado en células en concentraciones más bajas que la CFDA
  • Tras la hidrólisis por esterasas intracelulares, este éster AM también produce carboxifluoresceína: En comparación con la fluoresceína, la carboxifluoresceína contiene cargas negativas adicionales y, por lo tanto, se conserva mejor en las células
Adhesión celular, análisis de células, recuento celular y viabilidad, recuento celular, viabilidad y crioconservación, cultivo celular, proliferación celular, marcado y seguimiento de células, viabilidad celular y citotoxicidad, viabilidad celular, proliferación y función, adquisición de imágenes de células, ensayos toxicológicos celulares, quimiotaxis y migración celular, descubrimiento y desarrollo de fármacos, marcado celular general, detección de alto contenido (HCS), inmunofluorescencia (IF), tinción y detección de inmunofluorescencia, homeostasis iónica y señalización, ensayos de ADME/Tox basados en dianas, detección de pH
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
Almacenar en congelador entre -5 °C y -30 °C
Otras etiquetas o colorantes
Temperatura ambiente
AM 5-CFDA
CFDA y compuestos relacionados