Learn More
Erlab™ Molecode S
Erlab™ Molecode S es una alarma de detección de saturación para filtros de amplio espectro.
Marca: Erlab™ I0299000002
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
- Equipos requeridos por la clase I de la norma AFNOR NF X 15-211: 2009
- Una celda situada en la cámara de muestreo permite la detección automática de la saturación del filtro por los disolventes
- Una segunda celda se coloca en contacto con el entorno del laboratorio indica una posible contaminación del aire ambiente
Especificaciones
Campana extractora inteligente Captair | |
Alarma de detección de saturación | |
Detección de disolventes |