Learn More
Fisherbrand™ Analizador de humedad
Proporciona un alto rendimiento de valor para todos los presupuestos y niveles de habilidades de usuario. El analizador de humedad Fisherbrand™ ofrece una flexibilidad operativa completa con una configuración sencilla con un solo botón, una construcción duradera, una gran pantalla LCD retroiluminada, un puerto RS232 estándar, capacidad de 60 g y calefacción halógena.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 4.86000kg
Descripción
El analizador de humedad Fisherbrand MBS65 es ideal para el análisis de alimentos o aguas residuales, protocolos de control de calidad o agricultura.- Gran pantalla LCD retroiluminada y puerto RS-232 estándar
- Cámaras de calefacción fáciles de limpiar ideales para uso frecuente y mantenimiento económico
- Dimensiones reducidas diseñadas para ocupar menos espacio en el laboratorio
- Tecnología de calefacción halógena
- Repetibilidad (desviación Dev; g): 0,2 % (muestra de 3 g) 0,05 % (muestra de 10 g)
- Legibilidad de 0,005 g/0,05 %
- Certificaciones: FCC, CE
- Garantía: Dos años
Especificaciones
MBS65 | |
0,2 % (muestra de 3 g) 0,05 % (muestra de 10 g) | |
200/240 V CA; 3 A, 50/60 Hz | |
0,005 g/0,05 % | |
60 g | |
50/60 Hz | |
VAC 240 |
Puerto RS-232 | |
FCC, CE | |
2 años | |
LCD grande retroiluminada | |
Para muchas aplicaciones de análisis de aguas residuales o alimentos | |
Analizador de humedad |