Learn More
Velp Scientifica™ Cabezal de copa de mezcla de repuesto
Facilita una mezcla rápida y segura. Cabezal de copa de mezcla de repuesto Velp Scientifica™ para los mezcladores vórtex RX3, ZX3, ZX4 y TX4.
Marca:  Velp Scientifica™ 10005195
Detalles adicionales : Peso : 0.01800kg
Código de producto. 15107645
  • 23.35€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Facilita una mezcla rápida y segura. Cabezal de copa de mezcla de repuesto Velp Scientifica™ para los mezcladores vórtex RX3, ZX3, ZX4 y TX4.
  • Tubo que contiene muestra colocado en el cabezal
  • Se puede sustituir fácilmente con cualquiera de los diferentes accesorios disponibles para la mezcla de tubos de diferentes tamaños
  • Para su uso con mezcladores vorticiales
Especificaciones
Especificaciones
Cabezal de mezcla
Plástico
RX3, ZX3, ZX4 y TX4