Learn More
Fisherbrand™ Filtro estéril de membranas de ésteres de celulosa mixta filtro estéril
Los filtros estériles de las membranas de ésteres de celulosa mixta Fisherbrand™ están compuestos de acetato de celulosa y nitrato de celulosa.
Marca: Fisherbrand™
65.20 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21931" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.07020kg
Descripción
- Membranas de uso común en aplicaciones analíticas/de investigación
- Naturalmente hidrófilo, biológicamente inerte y ofrecen estabilidad térmica
- Se caracteriza por contar con una superficie más suave y uniforme que la membrana de nitrocelulosa pura, lo que facilita la detección de partículas y un alto nivel de retención
- Las membranas de rejilla se utilizan en muchas técnicas microbiológicas, como el recuento de colonias tras la incubación
Especificaciones
3.62bar | |
Microfiltración | |
0,2 μm | |
19 ml/min/cm2 | |
2 l/min | |
Hidrófilo | |
Disco con rejilla | |
47 mm |
Blanco | |
Éster de celulosa mixta | |
Estéril | |
Microdiálisis de ADN y proteínas, clarificación de soluciones acuosas durante el análisis microbiológico, identificación de ácidos nucleicos | |
Negro | |
Paquete de 100 | |
Sí |
Seguridad y manipulación
- MBNE MCE WHIT/N 47MM .22µm
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sólido inflamable Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H228-Sólido inflamable.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: nitrocellulose