Learn More
Invitrogen™ MitoTracker™ Dyes for Mitochondria Labeling
These mitochondria dyes are specially packaged in vials of 50 μg each to create freshly reconstituted dyes without the impact of freeze-thaw cycles to aid in a simplified sample prep for cell analysis workflow.
Marca: Invitrogen™ M22425
500.76 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21664" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.00525kg
Descripción
Rosamine & carbocyanine-based staining dyes MitoTracker Orange CMTMRos, Red CMXRos, Orange CM-H2TMRos, Red CM-H2XRos, Red FM, Green FM, & Deep Red FM enable mitochondria visualization with fluorescent imaging. These mitochondria dyes are specially packaged in vials of 50 μg each to create freshly reconstituted dyes without the impact of freeze-thaw cycles to aid in a simplified sample prep for cell analysis workflow.
MitoTracker Red FM es un colorante rojo lejano fluorescente (absorbencia/emisión ∽ 581/644 nm) que tiñe las mitocondrias de las células vivas. Su acumulación depende del potencial de la membrana.
Análisis celular, estructura celular, seguimiento y rastreo de células, adquisición de imágenes de células, inmunofluorescencia (IF), tinción y detección por inmunofluorescencia, mitocondrias, función mitocondrial, estructura mitocondrial, rastreo de orgánulos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Rojo | |
581⁄644 | |
Microscopio de fluorescencia, citómetro de flujo, lector de microplacas | |
Fluorescente | |
MitoTracker™ | |
Fluorescent Dye | |
Mitocondrias |
Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz. | |
Special packaging | |
20 x 50 μg | |
MitoTracker™ Red FM | |
Temperatura ambiente | |
Tinte |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.