Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Minimate; sistema de filtración de flujo tangencial (TFF) EVO
Sistema plug-and-play para agilizar los procesos de intercambio de tampones, concentración y desalinización a escala de laboratorio. El sistema incluye todo el hardware, tubos y conectores necesarios para que el proceso funcione rápidamente.
Marca:  Cytiva (formerly Pall Lab) OAPMPUNV
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Código de producto. 17184771
  • 6955.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 10-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
El bajo volumen de trabajo del sistema logrado mediante el uso de un depósito de fondo cónico y un diseño compacto permite alcanzar factores de alta concentración de hasta 1 l o más de muestra. Concentre su muestra hasta 5 ml. Diseñado para funcionar con cápsulas Minimate TFF.
Las bombas peristálticas con cabezal de rodillos proporcionan un procesamiento suave y son la opción ideal para aplicaciones críticas como las biomoléculas frágiles.
Los componentes del sistema están diseñados para facilitar el montaje y el desmontaje; no se necesitan herramientas. La sustitución de tubos y conectores es sencilla y rápida. Las tuercas deslizantes para los Luer Lock eliminan los dobleces en los tubos.
Aplicaciones:
  • Proteínas, péptidos o ácidos nucleicos concentrados y desalinizados (ADN, ARN, oligonucleótidos)
  • Recupere anticuerpos o proteínas recombinantes de medios de cultivo celular clarificados
  • Procese enzimas y moléculas sensibles al metal
  • Separe (fraccione) las biomoléculas grandes de las pequeñas
  • Concentre virus o vectores de terapia génica
  • Prepare las muestras antes de la cromatografía en columna
  • Concentre las muestras después de la filtración en gel
  • Despirogene soluciones de agua, tampones y medios
Especificaciones
Especificaciones
No estéril
Polisulfona
< 500 ml
48,2 x 30,7 x 20,8 cm
Certificados
Ver productos accesorios