Learn More
Fisherbrand™ Cabina de esterilización Mini UV con temporizador
Limita la contaminación de la reacción de PCR. La cabina de esterilización Mini UV Fisherbrand™ con temporizador proporciona una zona cómoda para preparar reacciones de PCR en un entorno sin ácidos nucleicos.
1480.00€ - 2160.00€
Especificaciones
Tipo de iluminación | 4 luces UV, 1 blanca |
---|---|
Fondo (métrico) | 350 mm |
Altura (métrico) | 510 mm |
Vataje | 5 x 15 W |
Peso (métrico) | 12 kg |
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15572496
|
Fisherbrand™
|
No hay ninguna bandeja |
1480.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15582496
|
Fisherbrand™
|
Bandeja |
2160.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Especificaciones
4 luces UV, 1 blanca | |
510 mm | |
12 kg |
350 mm | |
5 x 15 W | |
560 mm |