Learn More
Axygen™ Sistema de minitubos Axygen™
Sistema de tubos de polipropileno para almacenamiento de bibliotecas de compuestos
18.83€ - 665.00€
Especificaciones
Color | Transparente |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Garantiza la identificación positiva de muestras |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Esterilidad | Envase | Forma del fondo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Esterilidad | Envase | Forma del fondo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
12529137
|
Axygen™
MTS-8CP-C |
Tira de 8 tapones | No estéril | 120 tiras/paquete, 5 paquetes/caja | Tira |
115.00€
paquete de 600 |
Fecha estimada de envío: 03-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12716829
|
Axygen™
MTS-11-8-C-R-S |
1,1 ml | Estéril | 12 tiras/gradilla, 10 gradillas/paquete, 5 paquetes/caja | Cilíndrico |
497.00€
paquete de 600 |
Fecha estimada de envío: 27-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12598007
|
Axygen™
MTS-12CP-C |
Tira de 12 tapones | No estéril | 80 tiras/paquete, 5 paquetes/caja | Tira |
115.00€
paquete de 400 |
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12786819
|
Axygen™
MTS-11-12-C-R |
1,1 ml | No estéril | 8 tiras/gradilla, 10 gradillas/paquete, 5 paquetes/caja | Redondo |
414.00€
paquete de 400 |
Fecha estimada de envío: 29-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10313030
|
Axygen™
MTS-11-12-C-R-S |
1,1 ml | Estéril | 8 tiras/gradilla, 10 gradillas/paquete, 5 paquetes/caja | Cilíndrico |
497.00€
paquete de 400 |
Fecha estimada de envío: 29-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12746829
|
Axygen™
MTS-11-C-R-S |
1,1 ml | Estéril | 96/gradilla, 10 gradillas/paquete, 5 paquetes/caja | Cilíndrico |
497.00€
paquete de 4800 |
Fecha estimada de envío: 03-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12539137
|
Axygen™
MTS-8CP-C-S |
Tira de 8 tapones | Estéril | 120 tiras/paquete, 5 paquetes/caja | Tira |
163.00€
paquete de 600 |
Fecha estimada de envío: 27-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
13117664
|
Axygen™
MTS-06-C-R |
0,65 ml | No estéril | 96/gradilla, 10 gradillas/paquete, 5 paquetes/caja | Forma redonda |
540.00€
paquete de 4800 |
Fecha estimada de envío: 29-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12508017
|
Axygen™
MTS-12CP-C-S |
Tira de 12 tapones | Estéril | 80 tiras/paquete, 5 paquetes/caja | Tira |
163.00€
paquete de 400 |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12776819
|
Axygen™
MTS-06-C-R-S |
0,65 ml | Estéril | 96/gradilla, 10 gradillas/paquete, 5 paquetes/caja | Forma redonda |
665.00€
paquete de 4800 |
Fecha estimada de envío: 29-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12588007
|
Axygen™
MTS-11-12-C |
1,1 ml | No estéril | 80 tiras/bolsa; 5 bolsas/caja | Cilíndrico |
182.00€
paquete de 400 |
Fecha estimada de envío: 03-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
13121794
|
Axygen™
MTS-11-8-C-R |
1,1 ml | No estéril | 12 tiras/gradilla, 10 gradillas/paquete, 5 paquetes/caja | Cilíndrico |
414.00€
paquete de 600 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
12736829
|
Axygen™
MTS-11-C-R |
1,1 ml | No estéril | 96/gradilla, 10 gradillas/paquete, 5 paquetes/caja | Cilíndrico |
414.00€
paquete de 4800 |
Fecha estimada de envío: 03-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12519137
|
Axygen™
MTS-11-8-C |
1,1 ml | No estéril | 120 tiras/bolsa; 5 bolsas/caja | Cilíndrico |
182.00€
paquete de 600 |
Fecha estimada de envío: 03-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12531288
|
Axygen™
MTS-06-C |
0,65 ml | No estéril | 960 tubos/bolsa; 5 bolsas/caja | Forma redonda |
242.00€
paquete de 4800 |
Fecha estimada de envío: 27-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12541288
|
Axygen™
MTS-11-C |
1,1 ml | No estéril | 960 tubos/bolsa; 5 bolsas/caja | Cilíndrico |
182.00€
paquete de 4800 |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11326324
|
Axygen™
MTS-11-8-C-R-S |
1,1 ml | Estéril | 12 tiras/gradilla, 10 gradillas/paquete, 5 paquetes/caja | Cilíndrico |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
11346314
|
Axygen™
MTS-06-C |
0,65 ml | No estéril | 960 tubos/bolsa; 5 bolsas/caja | Forma redonda |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
Descripción
- El diseño de tapa unidireccional junto con la rejilla alfanumérica facilita la identificación de las muestras
- La tapa tiene anillos de condensación moldeados que minimizan la contaminación cruzada“”
- Disponible en formatos de minitubos individuales de 0.65, 1.1 o 1.2 ml y tiras de 8 y 12 tubos
- Los minitubos en formato de gradilla de 96 pocillos son compatibles con Beckman™, Tecan™ y otras estaciones de trabajo robóticas
Especificaciones
Transparente | |
Garantiza la identificación positiva de muestras |