Learn More
Merck Millicell™ Receiver Trays
Comes with lid
178.00€ - 181.00€
Especificaciones
Cierre incluido | Con tapa |
---|---|
Color | Transparente |
Material | Poliestireno |
Forma | Rectangular |
Esterilidad | Estéril |
Código de producto | Marca | Número de pocillos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Número de pocillos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10347753
|
Merck
PSSW010R5 |
1 |
178.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 05-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10052523
|
Merck
PSMW010R5 |
24 |
181.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Designed to support cell attachment, growth, and differentiation for a variety of applications
- 24-well feeder tray incorporates a tear-drop well design to reduce the incidence of air bubbles that can form under the membrane during plate assembly, ensuring that cell monolayers are getting the proper nutrients
- Single-well feeder tray utilizes baffles to reduce media leakage and contamination
Especificaciones
Con tapa | |
Poliestireno | |
Estéril |
Transparente | |
Rectangular | |
Bandeja receptora |