Learn More
Merck Millex™ Syringe Filter, Nylon, Automation Compatible, 0.2 μm
Trouble-free performance on a variety of automated systems
740.00€ - 2565.00€
Especificaciones
Código de color | Entrada natural/salida natural |
---|---|
Desechables | Sí |
Para utilizar con (equipo) | Jeringa |
Material | Nailon |
Tamaño de poro | 0,2 μm |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11745223
|
Merck
SLGNDZ5NK |
1000Pack |
2565.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 11-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11710463
|
Merck
SLGNDZ5NZ |
200Pack |
740.00€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 11-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Rendimiento sin problemas en una variedad de sistemas automatizados
Automation-Compatible, Non-Sterile Millex™ Syringe Filters:- Designed to provide efficient filtration for dissolution and other automated sample preparation applications
- Domed housing ensures reliable delivery of filters
- Available in a variety of membrane types and pore sizes, including units with prefilters for particulate-laden samples.
- Available in either bulk or delivery tubes for use with automated filter-changing systems
- Luer-Lok™ connection optimized for precise alignment and fit
Applications:
- Drug Dissolution Testin
- Automated Sample Preparation
- Clarification of Solutions Containing High Particle Levels
Especificaciones
Entrada natural/salida natural | |
Jeringa | |
0,2 μm | |
3,9 cm2 | |
<100 µl | |
Luer-Lock™ hembra | |
de 45 °C | |
25 mm |
Sí | |
Nailon | |
No estéril | |
Preparación de muestras analíticas | |
Nailon | |
deslizamiento Luer macho | |
100 mL |