Learn More
Merck Unidad de filtración de jeringa Millex-GP
Unidad de filtro de jeringa Millex-GP - para la esterilización de medios de cultivo de tejidos, soluciones de proteínas o soluciones acuosas.
Marca: Merck SE2M228I04
Detalles adicionales : Peso : 0.34000kg
Descripción
- Las unidades de filtro estériles Millex están disponibles en carcasa más grande de 33 mm con membranas MCE, PVDF o PES.
- Caudal más rápido: La mayor superficie de filtrado incrementa el caudal y la productividad. También facilita la filtración de soluciones, ya que reduce la presión necesaria para vaciar la jeringa.
- Mayor presión de funcionamiento: Los filtros Millex tienen una presión máxima de carcasa de 10,5 bares (150 psig), lo que significa que pueden filtrar soluciones con mayor rapidez que antes.
- Codificado por colores: La banda con código de color de la carcasa Millex indica claramente qué membrana hay en el interior.
- Fabricados para garantizar un rendimiento fiable: Los filtros Millex se han fabricado en un entorno controlado mediante un proceso automatizado. Durante el montaje, nunca entran en contacto con manos humanas. En la certificación de calidad incluida en cada caja se describen en detalle los estándares de calidad de Millipore.
- Selección de membranas: Los filtros Millex están disponibles con tres membranas: Membrana Millipore Express™ (PES), de ésteres de celulosa mixta (MCE) y Durapore (PVDF).
- Proporciona una combinación única de velocidad y seis veces menos unión de proteínas que las membranas de PES de la competencia. Los filtros Millex-GP están recomendados para la filtración estéril de soluciones de proteínas, medios de cultivo tisular, tampones y aditivos.
Especificaciones
Verde | |
PES, acrílico modificado | |
Estéril | |
Bajo nivel de fijación de proteínas, esterilización de fármacos o soluciones acuosas administradas por vía intravenosa | |
Acrílico modificado | |
Luer-Slip macho | |
de 45 °C | |
200 mL |
22 mm altura | |
0,22 μm | |
4,5 cm2 | |
< 0.1 mL | |
Luer-lock hembra | |
10 bar (145 psi) | |
Tipos de células madre: Células madre embrionarias de ratón, células madre embrionarias humanas, células madre mesenquimales, células madre neurales, células madre hematopoyéticas, células epiteliales, células madre pancreáticas, células madre cardíacas, células madre pluripotentes inducidas | |
3,3 cm |