Learn More
Merck Filtros de jeringa no estériles Millex™ con carcasa de PE: PES
Ideales para la preparación de muestras de 10–100 ml antes de la cromatografía u otros análisis instrumentales
Marca: Merck SLHP033NS
221.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23269" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.21996kg
Descripción
Ideales para la preparación de muestras de 10 a 100 ml antes de la cromatografía u otros análisis instrumentales.
Descripción general de los filtros de jeringa Millex™ no estériles con membrana PES:- Los filtros de jeringa Millex™ no estériles con membrana de polietersulfona (PES) Millipore Express&trade: PLUS proporcionan una filtración rápida de soluciones orgánicas acuosas y leves.
- Disponibles en tamaños de poro de 0,22 µm y 0,45 µm y dos diámetros para satisfacer las necesidades de aplicación
- Bajo nivel de unión de proteínas para minimizar la interacción con la muestra y maximizar la recuperación
- La carcasa de polipropileno ofrece un nivel bajo de extraíbles y amplia compatibilidad química
Aplicaciones: Filtración de tampón, aclarado de soluciones acuosas
Especificaciones
Sí | |
PES | |
No estéril | |
Preparación de muestras analíticas | |
Millex™ | |
Filtro de jeringa | |
33 mm |
Millipore Express PLUS (PES) | |
0,45 μm | |
4,5 cm2 | |
PP | |
50Pack | |
< 200 ml | |
33 mm |