Learn More
Mifepristona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7077827 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
15542383 250 mg 250 miligramos
15522383 1 g 1 g
15532383 5 g 5 g
3 options
Código de producto. 15542383
Marca: Thermo Scientific Acros 459982500
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 84371-65-3
Fórmula molecular C29H35NO2
Peso molecular (g/mol) 429.59
Clave InChI VKHAHZOOUSRJNA-GCNJZUOMSA-N
Sinónimo mifepristone, mifeprex, mifegyne, mifepriston, corlux, mifepristona, mifepristonum, korlym, mifepristonum latin, mifepristona spanish
PubChem CID 55245
ChEBI CHEBI:50692
Nombre IUPAC (8S,11R,13S,14S,17S)-11-[4-(dimetilamino)fenil]-17-hidroxi-13-metil-17-prop-1-inilo-1,2,6,7,8,11,12,14,15,16-decahidrociclopenta[a]fenantren-3-ona
SMILES CC#CC1(CCC2C1(CC(C3=C4CCC(=O)C=C4CCC23)C5=CC=C(C=C5)N(C)C)C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mifepristone
Punto de fusión 192.0°C to 198.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 429.59
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Mifepristone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.