Learn More
Miele Professional™ Documentación de proceso Miele
APS 101 Segosoft Miele Edition (licencias adicionales) para la conexión con un aparato secundario o adicional.
Marca:  Miele Professional™ 10019160
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 15440445
  • 810.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 03-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Generación de informes de procesos controlada por el usuario en todas las máquinas
  • Protección contra manipulación con firma digital
  • Orientado al futuro frente a los requisitos normativos
  • Solo software de documentación de proceso con sello de calidad
  • ServiceCard garantiza un funcionamiento conforme con el producto médico
Especificaciones
Especificaciones
APS 100 Segosoft Miele Edition (licencia adicional)
Documentación de proceso/funcionamiento/comunicación
Lavadoras desinfectadoras, laboratorio