Learn More
Deltalab™ Placas de microtitulación estériles
Utilice placas de microtitulación estériles Deltalab™ para aplicaciones que incluyen dilución, preparación de muestras en serie, precipitación de proteínas y hemaglutinación.Las placas se utilizan cuando se requiere una lectura óptica.
68.48€ - 73.46€
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12041192
|
Deltalab™
900010 |
Fondo en U |
73.46€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12168910
|
Deltalab™
900011 |
Fondo plano |
68.48€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Dimensiones de la placa:127,7 x 85,8 mm.
- Las placas de fondo cónico se pueden utilizar para la fijación del complemento
- Las tapas de poliestireno se suministran por separado
- Las placas se pueden cubrir con una alfombrilla de sellado o con la película de sellado adhesiva
Especificaciones
Estéril | |
50 | |
50/paq. |