missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carl Zeiss™ Microscope Stage Micrometers

Finely divided stage micrometer for calibrating optical systems with eyepiece graticule patterns. Carl Zeiss™ Microscope Stage Micrometer includes 1mm and 1/100mm intervals.

Marca:  Carl Zeiss™ 474026-0000-000

Detalles adicionales : Peso : 0.03000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 11884953

  • en la oferta / cada uno
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
para ver el stock

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.


Includes: 5 líneas con intervalos de 1 mm en dirección y, 100 líneas con intervalos de 1/100 mm en dirección y

Descripción

Descripción

  • Para calibrar sistemas ópticos con patrones de retícula de ocular
  • 5 líneas con intervalos de 1 mm en dirección y
  • 100 líneas con intervalos de 1/100 mm en dirección y
Especificaciones

Especificaciones

Micrómetro de platina
Microscopio de luz transmitida, retícula de ocular
Micrómetro de platina, 5 líneas con intervalos de 1 mm en dirección y
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales