Learn More
Thermo Scientific™ Portaobjetos, cortado
Los portaobjetos de calidad superior se fabrican mediante un proceso de limpieza exclusivo patentado cuyo objetivo es proporcionar resultados uniformes y facilidad de interpretación. Gracias a este proceso, los portaobjetos se pueden utilizar en aplicaciones rutinarias de histología y microbiología; ofrece frotis sanguíneos en forma de pluma de una nitidez uniforme y con buena morfología.
19.50€ - 782.00€
Especificaciones
Material | Vidrio sódico-cálcico |
---|---|
Longitud (métrico) | 76 mm |
Anchura (métrico) | 26 mm |
Color | Extrablanco |
Certificaciones/conformidad | ISO8037/I |
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Cantidad | Grosor (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Cantidad | Grosor (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12352108
|
Thermo Scientific™
AAAA000001##03E01FST20PH# |
76 × 26 mm | 50 unidades por caja | 1-1.2 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11879022
|
Thermo Scientific™
AAAA000001##01E00MNZ50MG# |
76 × 26 mm | 50 unidades por caja | 0.8-1.0 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
- Fabricado con vidrio sodocálcico extrablanco de origen suizo
- Contenido de hierro reducido para una autofluorescencia baja
- Brillo verdoso reducido
- Transparencia perfecta y óptima garantizada
- El producto se suministra limpio, en plano y apto para su uso inmediato
Especificaciones
Vidrio sódico-cálcico | |
26 mm | |
ISO8037/I | |
50 unidades por caja | |
76 × 26 mm |
76 mm | |
Extrablanco | |
Sin revestimiento | |
No |