Learn More
Thermo Scientific™ Sistema de filtro Microsart™
Realice análisis de partículas y microbianos de muestras de agua y medios de cultivo de prueba según la norma ISO 11133:2014 con el sistema de filtro Microsart™.
147.00€ - 395.00€
Código de producto | Marca | Descripción | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15823267
|
Thermo Scientific™
GFS11 |
Filtro de membrana Microsart™ negro con rejilla blanca para dispensador | 3 x 100 |
395.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15833267
|
Thermo Scientific™
GFS12 |
Filtro de membrana Microsart™ negro con rejilla blanca para dispensador | 100 piezas, envasadas individualmente |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
Realice análisis de partículas y microbianos de muestras de agua y medios de cultivo de prueba según la norma ISO 11133:2014 con el sistema de filtro Microsart™.
El sistema de filtro Microsart™ está compuesto por el dispensador Microsart™ e.motion y los filtros de membrana Microsart™ e.motion, especialmente diseñados para su uso en el dispensador Microsart™ e.motion.
Todos los medios para análisis en agua de Thermo Scientific™ (por ejemplo, el medio PO5074A Legionella GVPC) se analizan con estos filtros de acuerdo con la norma ISO 11133:2014 y el número de lote se indica con claridad en todos los certificados de análisis.
Los filtros Microsart™ e.motion se han diseñado específicamente para su uso con el dispensador Microsart™ e.motion, lo que permite una inserción sencilla y un intercambio más rápido de tipos de filtro sin necesidad de utilizar un paquete completo.Dispensador Microsart™ e.motion
Los filtros de membrana se liberan automáticamente de su envase estéril con solo tocar un botón o sin accionamiento manual: se activa una operación de dispensación cuando el sensor óptico detecta que la aproximación de las pinzas.Un interruptor de pedal también se puede conectar al dispensador.Gracias a la tecnología de rollo de alimentación especial del dispensador, el acceso a los filtros se vuelve mucho más rápido y fiable.
- Dispensador de filtros de membrana totalmente automatizado
- Funciona automáticamente mediante un sensor óptico
- Funciona con solo pulsar un botón
- Diseño compacto
- Transporte rápido y fiable gracias a la tecnología de rollos de alimentación de ruedas dentadas
- Fácil inserción de la banda de filtro
- Fácil de limpiar
Filtros de membrana Microsart™ e.motion
Los filtros de membrana están sellados de manera estéril en un formato envasado en una banda plisada, sin papel protector.El pliegue especial de la banda de filtros de membrana garantiza que estén perfectamente planos durante la dispensación.La forma de la banda sellada garantiza la dispensación uniforme de filtros de membrana individuales.
- Excelentes tasas de recuperación para microorganismos cuya morfología y color pueden identificarse claramente
- La estructura de poros especialmente desarrollada de 0,45 μm cumple la norma ISO 7704 y permite una filtración más rápida debido a sus altos caudales.
- Multiajuste: se adapta a varios dispensadores
- Sin papel protector
- Envasadas en una banda especial plegada para garantizar que estén perfectamente planas durante la dispensación.
- Para una trazabilidad completa, los datos del producto están impresos en el filtro.
- Garantiza la esterilidad irradiada con rayos gamma, 25 k, gris
Especificaciones
Estéril | |
Sistema de filtro |