Learn More
Thermo Scientific™ Preparation Rack, 96-well, with cover
Gradilla de preparación de muestras Thermo Scientific™ de 96 pocillos.
Marca:  Thermo Scientific™ PRK0963
Detalles adicionales : Peso : 0.48500kg
Código de producto. 10475779
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Gradilla de preparación de muestras Thermo Scientific™ de 96 pocillos.
Para todos los tubos de 0,2 ml, tiras de tubos, placas de PCR Piko™ de 24 pocillos y placas de 96 pocillos sin faldón o con semifaldón.
  • Gradilla azul, tapa transparente
  • El tamaño estándar para el sector se adapta a rotores de centrífuga para microplacas
  • La tapa transparente permite apilar y visualizar fácilmente las muestras
Incluye:
Recomendada para:
Manipulación, preparación y almacenamiento de muestras
Especificaciones
Especificaciones
Rack para microplacas
Tubos de 0,2 ml
Sistemas de PCR en tiempo real o termocicladores
Azul/transparente, Transparente
Rectángulo
5 racks