Learn More
Thermo Scientific™ Rotor de microplacas para Thermo Scientific Sorvall™ Legend™ Mach 1,6™/1,6R Centrífugas
Para su uso con las centrífugas Legend Mach 1.6 y 1.6R.
Marca: Thermo Scientific™ 75002010
Detalles adicionales : Peso : 2.50000kg
Includes: Rotor y tapa.
Descripción
- Capacidad: Cuatro microplacas o dos placas de pocillos profundos
- Máx. velocidad/RCF: 4400 rpm/3355 × g
- Aprobación de biocontención con tapa opcional 75-002-011 (se vende por separado, en pares)
- Las microplacas se venden por separado
Especificaciones
Rotor para microplacas M-3300 | |
3.355 x g | |
4.400 rpm |