Learn More
Micronova™ Fregonas de la serie NovaKnit™
Una fregona absorbente y engañosamente sólida para limpieza y recogida de líquidos en entornos críticos y controlados
540.96€ - 715.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Fregona de tiras |
---|---|
Color | Blanco |
Esterilidad | No estéril |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Anchura (métrico) | 17,8 cm |
Código de producto | Marca | Material | Capacidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material | Capacidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
13198715
|
Micronova™
MP52-31-12W |
Poliéster tejido acanalado (tiras) | 12 oz |
715.00€
paquete de 24 |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
13118725
|
Micronova™
MP53-31-12W |
Polyester, Nylon | 12 oz. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
El estriado exclusivo de las tiras consigue que la fregona tanto absorbente como de bajo nivel de generación de pelusas. NovaKnit está disponible en dos tejidos,100 % poliéster o mezcla de poliéster/nailon para aplicaciones que requieran mayor absorbencia.
La sólida estructura de la fregona, combinada con la durabilidad de los tejidos, permite utilizarla con desinfectantes fuertes, lavarla y reutilizarla. NovaKnits resiste la esterilización en autoclave y está disponible irradiada.
La serie NovaKnit pueden utilizarse con el mango de fregona MH-1 o unida al mango universal de acero inoxidable con el adaptador de fregona QDMH-1.
- Capacidad de limpieza superior
- Más duraderas que las fregonas de algodón/rayón convencionales
- Diseño económico
- Lavables/esterilizables en autoclave
- Más absorbentes que las fregonas de sala limpia tradicionales
Información de órdenes
El mango MH-1 MicroMop o el adaptador QDMH-1 MicroMop y el mango de la serie SSU también se venden por separado.
Especificaciones
Fregona de tiras | |
No estéril | |
17,8 cm | |
Productos químicos | |
24/caja | |
Desinfección y limpieza de suelos en salas limpias y entornos controlados |
Blanco | |
Esterilizable en autoclave | |
7 in | |
No | |
Mango MH-1 o acoplado al mango universal de acero inoxidable a través del adaptador QDMH-1 |