Learn More
Micronova™ Fregonas M-Zone MegaSorb
Diseño para limpieza y recogida de líquidos en entornos críticos y controlados
258.53€ - 901.97€
Especificaciones
Dimensiones | 40,6 x 15,2 cm (16 x 6 in) |
---|---|
Tipo de producto | Fregona de tiras |
Longitud (imperial) | 16 in |
Esterilidad | No estéril |
Longitud (métrico) | 40,6 cm |
Código de producto | Marca | Color | Tamaño | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Tamaño | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11986855
|
Micronova™
MZCRMS11-12 |
Blanco | 12 oz | 12/caja |
374.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 24-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
13108685
|
Micronova™
JZMZCRMS-10 |
Blue | 10 oz. | 50/Cs. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
13147456
|
Micronova™
MZCRMS-10W |
White | 10 oz. | 12/Cs. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
13118685
|
Micronova™
JZMZCRMS-10W |
White | 10 oz. | 50/Cs. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
13137456
|
Micronova™
MZCRMS-10 |
Blue | 10 oz. | 12/Cs. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
- Fabricadas con tubo de microfibra que es altamente absorbente y tiene baja formación de pelusas
- Las tiras en penacho compuestas de filamentos de poliéster y nailon permiten recoger partículas diminutas
- Para uso con desinfectantes fuertes
- Se pueden lavar, esterilizar en autoclave, someter a radiación gamma y volver a utilizar
- Se pueden utilizar con el mango de fregona Micronova MH-1 o unidas al mango universal de acero inoxidable Micronova con el adaptador de fregona Micronova QDMH-1
Especificaciones
40,6 x 15,2 cm (16 x 6 in) | |
16 in | |
40,6 cm | |
15,2 cm | |
Productos químicos | |
El artículo puede lavarse y reutilizarse. Se debe tener cuidado de eliminar completamente los desinfectantes antes de la reutilización o la esterilización por vapor. La temperatura del agua o del secador no debe superar los 180 °C. | |
Microfibra, poliéster, nailon, 80 % poliéster, 20 % náilon |
Fregona de tiras | |
No estéril | |
Esterilizable en autoclave | |
6 in | |
No | |
Desinfección y limpieza de suelos en salas limpias y entornos controlados |