Learn More
Fisherbrand™ Cartuchos de filtro a nivel micrómetro
Para la eliminación de partículas muy finas del agua. Los cartuchos de filtración de micrómetros Fisherbrand™ eliminan coloides, partículas y el 90 % de las micropartículas que se encuentran en el agua.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 1.17900kg
Descripción
- Flujo máximo
- Obstrucción limitada
- Para la purificación final y la protección del filtro
Especificaciones
No | |
20 l/h | |
Resina macrorreticular | |
Para la purificación del agua, la purificación final de la protección final y limitación de la obstrucción de filtros, elimina coloides y partículas de ionización débil | |
2,5 bar | |
1 unidad | |
De 10 °C a 40 °C | |
60 mm |
Depende de la calidad de la entrada de agua | |
0,1 μm | |
500 mm | |
Para la serie M3 | |
2,5 bar | |
40 °C | |
Cartuchos |