Learn More
Thermo Scientific™ Alfombrillas de silicona MicroMat™ CLR para placas de pocillos
Selle sus placas de forma segura y elimine la contaminación cruzada de las muestras con las alfombrillas de silicona Thermo Scientific™ MicroMat™ CLR para placas de pocillos.
86.88€ - 305.13€
Especificaciones
Esterilidad | Non-sterile |
---|---|
N.° de pocillos | 96 |
Diámetro del enchufe | 7 mm |
Para utilizar con (aplicación) | HPLC, UHPLC, GC |
Línea de productos | WebSeal |
Código de producto | Marca | Material | Precortados | Descripción | N.° por paquete | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material | Precortados | Descripción | N.° por paquete | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
15142739
|
Thermo Scientific™
60180-M149 |
Silicona | No | Alfombrilla de silicona CLR WebSeal, pocillo redondo, 7 mm, área de penetración pequeña | 5 |
86.88€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
15332165
|
Thermo Scientific™
60180-M105 |
Silicona | No | Flat base, large penetration area | 5 |
86.88€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
15162739
|
Thermo Scientific™
60180-M113 |
Silicona | Sí | Alfombrilla de silicona CLR WebSeal, pocillo redondo, 7 mm, precortados, área de penetración pequeña | 5 |
91.80€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
15152739
|
Thermo Scientific™
60180-M116 |
Silicona | Sí | Alfombrilla de silicona CLR WebSeal, pocillo redondo, 7 mm, precortados, área de penetración grande | 5 |
127.00€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
15122749
|
Thermo Scientific™
60180-M111 |
Silicona, PTFE | No | Alfombrilla WebSeal (resistente a disolventes), pocillos redondos | 5 |
124.75€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
15132749
|
Thermo Scientific™
60180-M112 |
Silicona, PTFE | Sí | Alfombrilla WebSeal (resistente a disolventes), pocillos redondos | 5 |
145.91€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
17473193
|
Thermo Scientific™
60180-M179 |
EVA | No | Alfombrillas WebSeal (resistentes al alcohol), pocillo redondo | 100 Mats |
305.13€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
Description
Selle sus placas de forma segura y elimine la contaminación cruzada de las muestras con las alfombrillas de silicona Thermo Scientific™ MicroMat™ CLR para placas de pocillos. Fabricadas con silicona pura, estas alfombrillas resisten el corte y la desgarro, y proporcionan una capacidad de resellado superior después de varias inyecciones.
Excelente compatibilidad química y térmica
- Resistente a los disolventes con una excelente compatibilidad química
- Se pueden esterilizar en autoclave a calor seco y pueden soportar temperaturas incluso de -80 °C
- Su tamaño permite apilar las placas con seguridad sin necesidad de un brazo robótico
- Las alfombrillas precortadas ofrecen una mejor perforabilidad y una formación de vacío reducida
Specifications
Non-sterile | |
7 mm | |
WebSeal | |
Yes | |
Placa de 96 pocillos |
96 | |
HPLC, UHPLC, GC | |
None | |
Redondo |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.