Learn More
Gilson™ Pipetas de desplazamiento positivo MICROMAN™ E
Ofrece precisión durante el pipeteo de líquidos difíciles. La micropipeta de desplazamiento positivo Gilson™ Microman™ E proporciona 100 % de protección contra contaminación de pipetas.
Marca: Gilson™ FD10006
325.87 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.15840kg
Descripción
- Sistema de ajuste patentado QuickSnap CP
- Botón de protección de volumen
- Asa de nuevo diseño con un gancho para dedo añadido que permite apoyar cómodamente la mano
- Volúmetro totalmente visible en el cuerpo para ver fácilmente el volumen durante el pipeteo
- El botón pulsador grande permite una aspiración y dispensación fáciles
Especificaciones
De ± 3.00 a ± 8.00 | |
Pipetas de desplazamiento positivo Gilson™ MICROMAN™ y MICROMAN E™ | |
Polipropileno | |
Microman™ E | |
De 100 a 1000 µl | |
De ≤1.60 a ≤4.00 |
ISO-8655 | |
Azul | |
M1000E | |
Pipeta de desplazamiento positivo | |
Líquidos tales como aceites, cosméticos, sangre, glicerol; y muestras radiactivas, ADN, ARN |