Learn More
Epredia™ Extractores de calor para criostatos Microm™
Utilice los extractores de calor para criostatos Epredia™ MicromTM con los criostatos Richard-Allan ScientificTM.
Marca: Epredia™ 524510
100.72 EUR hasta el 2024-04-26
Use el código promocional "21687" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.12510kg
Descripción
Utilice los extractores de calor para criostatos Thermo Scientific™ Microm™ con los criostatos Richard-Allan Scientific™.
- El extractor de calor de varias posiciones se incorpora en un eje vertical y permite una congelación homogénea y una fácil retirada de la muestra.
- Se puede poner en funcionamiento en todas las posiciones de la barra de congelación.
- Se reduce el tiempo de congelación si la platina de congelación y el tejido se colocan en la placa Peltier activa.
Especificaciones
Extractor de calor para HM560 | |
Extractor de calor | |
Series HM 550, HM 560 |