Learn More
Thermo Scientific™ Rotor de ángulo fijo Microliter 30 x 2 ml
Lleve a cabo separaciones a gran velocidad a 15 200 rpm mediante el rotor de ángulo fijo Thermo Scientific™ Microliter de 30 x 2 ml.
Marca: Thermo Scientific™ 75003652
1293.75 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21988" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
Lleve a cabo separaciones a gran velocidad a 15 200 rpm mediante el rotor de ángulo fijo Thermo Scientific™ Microliter 30 x 2 ml.
Compatible con:
Serie Thermo Scientific Sorvall™ Legend™ X1, Sorvall ST 16, Megafuge™ 16, Multifuge™ X1, SL 16
Recomendada para:
Admite protocolos de microvolúmenes que incluyen la preparación de lisados de proteínas o ácidos nucleicos y la configuración de reacciones de PCR.
Especificaciones
Rotor de ángulo fijo Microliter 30 x 2 ml | |
30 x 2 mL | |
15.200 rpm | |
50 mm | |
Series Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Sorvall Legend X1, Sorvall ST 40, Sorvall ST 16, Multifuge X3/X3F, Multifuge X1, Megafuge 40, Megafuge 16, Multifuge X1, SL 16 | |
Biocontención certificada por CAMR™, HPA, Porton Down, R.U. |
Rotor de ángulo fijo | |
25.830 x g | |
10 cm | |
11 mm | |
45° | |
Sí |