Learn More
Fisherbrand™ Dispensador para frascos MICROLIT SCITUS
Los dispensadores para frascos MICROLIT SCITUS con tecnología Springless Valve™ son instrumentos de manipulación de líquidos de alta precisión que ofrecen una sofisticada combinación de características y funcionalidades gracias a sus seis exclusivos rangos de volumen.
175.96€ - 438.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Dispensador para Bottletop |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Para utilizar con (aplicación) | Precisión y fiabilidad en entornos de laboratorios prácticos |
Código de producto | Marca | Exactitud | Incrementos | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Exactitud | Incrementos | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15816895
|
Fisherbrand™
|
±0.060mL | 0,2 ml | De 1 a 10 ml |
438.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15856895
|
Fisherbrand™
|
±0.030mL | 0,1 ml | 0,5 A 5 mL |
390.08€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15846895
|
Fisherbrand™
|
±0.180mL | 0,5 ml | De 2,5 a 30 ml |
245.92€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15866895
|
Fisherbrand™
|
±0.360mL | 1,0 mL | De 5 a 60 ml |
245.92€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15826895
|
Fisherbrand™
|
±0.600mL | 2,0 mL | De 10 a 100 ml |
324.36€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15836895
|
Fisherbrand™
|
±0.015mL | 0,05 mL | De 0,25 a 2,5 ml |
175.96€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- EasyKnob™ es un mando de ajuste de volumen especialmente diseñado que permite una rotación de 180 ° para un ajuste de volumen cómodo y sin esfuerzo
- Cuenta con un pistón de PTFE y con una junta tórica de ETP que facilitan el movimiento suave y sin esfuerzo y garantizan una alta compatibilidad química
- Tecnología Springless Valve™ que facilita un funcionamiento suave e ininterrumpido
- Se suministra con FlexiNozzle™, una boquilla de dispensación ajustable que ofrece un alto grado de flexibilidad, lo que permitirá una cómoda dispensación en las condiciones de laboratorio más exigentes.
- Adaptador diseñado especialmente para una rotación de 360 °, lo que redunda en una flexibilidad de trabajo total
- Calibrado en un laboratorio acreditado por la norma ISO 17025 de acuerdo con las normas ISO 8655; incluye un certificado de calibración en el interior, junto con una herramienta de calibración para una rápida calibración en el laboratorio
- Totalmente esterilizable en autoclave a 121 °C y 15 psi para conseguir una duración de 10 a 15 minutos
Especificaciones
Dispensador para Bottletop | |
Esterilizable en autoclave | |
Precisión y fiabilidad en entornos de laboratorios prácticos |