Learn More
Hamilton™ Sistema diluidor/dispensador Microlab™ 600
Diluya/dispense con una precisión superior al 99 %, sin importar la viscosidad del líquido, la presión del vapor ni la temperatura.El sistema diluidor/dispensador Microlab™ 600 es una bomba de jeringa de alta precisión con una interfaz de usuario gráfica diseñada para diluir y dosificar de manera rápida y sencilla volúmenes de 10 μl a 50 ml.
Marca: Hamilton™ ML615-CNT
Detalles adicionales : Peso : 6.00000kg
Descripción
- Disponible como un sistema de jeringa simple o doble
- Motores de precisión y par elevado paso a paso que ofrecen una colocación exacta
- Admite jeringas de 10 μl a 50 ml (si no se selecciona ninguna jeringa al realizar el pedido, los números de referencia –DIS se enviarán con jeringas de 1 ml y los números –CNT, con jeringas de 10 ml).
- Diámetros de los tubos:calibre 12 o 18
- Puerto Ethernet para la comunicación con el controlador o con la red corporativa
- Kit de impresora disponible
Características de la bomba de jeringa
- Motores de válvula de par elevado
- Accionamientos de jeringa de precisión con resolución de 48 000 pasos durante más de 60 minutos
- Botones de alimentación y cebado iluminados
- Puertos de activación izquierdo y derecho independientes
- Ventilación de calor sin ventilador
- Entrada de potencia de 24 V
- Se puede encadenar la entrada y la salida
- Puerto de consola RS-232
- Alimentación a través de Ethernet (PoE)
- Entrada/salida TTL
Diluidor de doble jeringa
- Crea una dilución de hasta 1:50 000 en un solo paso
- Reduce el tiempo de preparación y los residuos de tampones
- Lava los tubos entre cada muestra
- Imprime en papel A4 estándar no térmico 8,5 × 11
- Se conecta con el paquete de software de cumplimiento gratuito que está disponible para los dispositivos Advanced Microlab™
- Cumple los requisitos normativos CFR21, parte 11 y GMP/GLP de la FDA mediante la impresión de todos los archivos de registro directamente desde el controlador del dispositivo
Dispensador:Picos de muestras, valoración, dosificación en animales (sonda gástrica oral), adición de reactivos a reactores químicos, química de flujo, fabricación como, por ejemplo, dosificación de mercurio para bombillas, carga de cartucho de tinta, dosificación de pegamento y epoxi, productos terapéuticos nasales (viscosos), lentes de contacto.
Diluidor:Análisis de alcohol en sangre de ciencia forense y análisis de orina, detección de metales para laboratorios de análisis de minería, análisis medioambiental de agua y suelos, análisis de mantenimiento preventivo de aceite, pruebas de alcohol en la fabricación de cerveza y vino
NOTA: Si no se selecciona ninguna jeringa en el momento del pedido, los números de referencia –DIS se enviarán con jeringas de 1 ml y los números –CNT, con jeringas de 10 ml.
Información de órdenes
El kit de impresora Microlab 600 se vende por separado
Especificaciones
Controlador básico | |
Dispensador continuo de jeringa doble | |
Microlab 600 |