Learn More
Hamilton™ Sistema diluidor/dispensador Microlab™ 600
Diluya/dispense con una precisión superior al 99 %, sin importar la viscosidad del líquido, la presión del vapor ni la temperatura.El sistema diluidor/dispensador Microlab™ 600 es una bomba de jeringa de alta precisión con una interfaz de usuario gráfica diseñada para diluir y dosificar de manera rápida y sencilla volúmenes de 10 μl a 50 ml.
Marca:  Hamilton™ ML610-DIS
Detalles adicionales : Peso : 6.59700kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12888485
  • 6370.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Disponible como un sistema de jeringa simple o doble
  • Motores paso a paso de precisión y par elevado que ofrecen exactitud de posición
  • Admite jeringas de 10 μl a 50 ml
  • Puerto Ethernet para la comunicación con el controlador o la red corporativa
  • Kit de impresora disponible
Características de la bomba de jeringa
  • Motores de válvula de par elevado
  • Accionamientos de jeringa de precisión con resolución de 48 000 pasos durante más de 60 minutos
  • Botones de alimentación y cebado iluminados
  • Puertos de activación izquierdo y derecho independientes
  • Ventilación de calor sin ventilador
  • Entrada de potencia de 24V
  • Se puede encadenar la entrada y la salida
  • Puerto de consola RS-232
  • Alimentación a través de Ethernet (PoE)
  • Entrada/salida TTL
Diluidor de doble jeringa
  • Crea una dilución de hasta 1:50 000 en un solo paso
  • Reduce el tiempo de preparación y los residuos de tampones
  • Lava los tubos entre cada muestra
Kit de impresora de dispensador/diluidor
  • Imprime en papel estándar, no térmico 8 1/2 × 11 y A4
  • Se interconecta con el paquete de software de cumplimiento gratuito que está disponible para los dispositivos Advanced Microlab™
  • Cumple los requisitos normativos CFR21 Parte 11 y GMP/GLP de la FDA mediante la impresión de todos los archivos de registro directamente desde el controlador del dispositivo
Dispensador: Picos de muestras, valoración, dosificación de animales (sonda gástrica oral), adición de reactivos a reactores químicos, química de flujo, fabricación, por ejemplo, dosificación de mercurio para bombillas, carga de cartucho de tinta, dosificación de pegamento y epoxi, productos terapéuticos nasales (viscosos), lentes de contacto
Diluidor: Análisis de alcohol en sangre de ciencia forense y análisis de orina, detección de metales para laboratorios de análisis de minería, análisis medioambiental de agua y de suelos, análisis de mantenimiento preventivo de aceite, pruebas de alcohol en la fabricación de cerveza y vino
Información de órdenes
El kit de impresora Microlab 600 se vende por separado
Especificaciones
Especificaciones
Controlador básico
Dispensador de jeringa individual
Microlab 600