Learn More
Fisherbrand™ Filtros de fibra Microglass, grado 261
Confeccionados con fibras de microvidrio borosilicatado al 100 % y sin aglutinante. Los filtros de microvidrio borosilicatado Fisherbrand™ son especialmente adecuados para la microfiltración gracias a sus fibras muy finas.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11881733
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Alta capacidad de carga
  • Excelentes niveles de retención de partículas (tamaño de poro de 0.7 a 2.7 μm)
  • Resistencia química a numerosos disolventes y reactivos
  • No higroscópicos y biológicamente inertes
  • Alta permeabilidad contra el paso de aire
  • Adecuados para su uso a 500 °C y superior
Aplicaciones: filtrado de aguas industriales, ensayo de unión del ligando, filtrado de proteínas, pruebas de radioinmunología, sólidos suspendidos en agua (norma EN872), filtrado de agua potable, recogida de células
Especificaciones
Especificaciones
52 g/m2
Disc
1.2μm
Filtration of industrial water, ligand binding test, Proteins filtration, radio-immuno tests, suspended solids in water, drinking water filtration, cells collection
Non-hygroscopic
0.01 in.
Filter
Microfiltrado
Vidrio de borosilicato
100 sec.
261
500°C
0.26 mm
28 mm